Copper PAN
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis[1-(2-pyridylazo)-2-naphtholato]copper(II)
C0385-1G C0385-10G
TCIAC0385-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC0385-1G TCIAC0385-10G
Copper PAN
Copper PAN
Numéro MDL: MFCD00067176
Numéro CAS: 23299-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Absorbance 0.500 to 0.550 (50 %, Dioxane, 466.0 to 472.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité