Butyl crotonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Crotonic Acid Butyl Ester
C0417-25ML C0417-500ML
TCIAC0417-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAC0417-25ML TCIAC0417-500ML
Butyl crotonate ≥97.0% (par GC)
Butyl crotonate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00053794
Numéro CAS: 7299-91-4
EINECS: 230-742-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité