L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Croton oil
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tiglium oil
C0421-25ML C0421-5ML
TCIAC0421-25MLEA 173 EUR InStock
TCIAC0421-25ML TCIAC0421-5ML
Croton oil
Croton oil
Numéro MDL: MFCD00130880
Numéro CAS: 8001-28-3
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,02598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red clear liquid
Iodine Value 100 to 120
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité