Crotonoyl chloride mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0424-25G C0424-500G C0424-100G
TCIAC0424-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0424-25G TCIAC0424-500G TCIAC0424-100G
Crotonoyl chloride mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Crotonoyl chloride
Formule: C₄H₅ClO
MW: 104,53 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00000734
Numéro CAS: 10487-71-5
EINECS: 234-010-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8339966514f43cacc60735c7282228908eb24ad8&vid=d829646289c5a5ef5ee441ac38c1064fe11fd300&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité