Cryptocyanine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine Iodide
C0426-1G C0426-200MG
TCIAC0426-1GEA 130 EUR InStock
TCIAC0426-1G TCIAC0426-200MG
Cryptocyanine ≥98.0% (par HPLC)
Cryptocyanine
Formule: C₂₅H₂₅IN₂
MW: 480,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011970
Numéro CAS: 4727-50-8
EINECS: 225-224-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité