Iodoacétate de sodium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
170970250 170971000
ACRO170970250EA 108 EUR InStock
ACRO170970250 ACRO170971000
Iodoacétate de sodium 99%
Iodoacétate de sodium
Formule: C₂H₂INaO₂
Point de fusion: 208…210 °C
Point d'éclair: 208 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002686
Numéro CAS: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
Stabilizer hydroquinone: approx. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité