Cyclohexylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0500-25G C0500-5G
TCIAC0500-25GEA 352 EUR InStock
TCIAC0500-25G TCIAC0500-5G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00060160
Numéro CAS: 24214-73-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité