1,5-Cyclooctadiène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cycloocta-1,5-diene
C0503-25ML C0503-500ML C0503-100ML
TCIAC0503-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0503-25ML TCIAC0503-500ML TCIAC0503-100ML
1,5-Cyclooctadiène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,5-Cyclooctadiène
Formule: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00001752
Numéro CAS: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
ONU: 2520
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité