Cytidine hemisulphate salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cytidine sulphate, Cytosine β-D-riboside
C0525-1G C0525-100MG
TCIAC0525-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC0525-1G TCIAC0525-100MG
Cytidine hemisulphate salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cytidine hemisulphate salt
Formule: C₁₈H₂₆N₆O₁₀·H₂SO₄
MW: 584,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151091
Numéro CAS: 32747-18-5
EINECS: 251-191-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +38.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité