Chrysophenine
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chrysophenine sodium salt
C0530-25G C0530-500G
TCIAC0530-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0530-25G TCIAC0530-500G
Chrysophenine
Chrysophenine
Formule: C₃₀H₂₈N₄O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00007488
Numéro CAS: 2870-32-8
EINECS: 220-698-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Absorbance (E1%1cm) min. 500 (395.0 to 400.0 nm、H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité