trans-Cinnamamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-3-Phenylacrylamide, (E)-Cinnamamide
C0536-25G C0536-5G
TCIAC0536-25GEA 109 EUR InStock
TCIAC0536-25G TCIAC0536-5G
trans-Cinnamamide ≥98.0% (par GC, azote total)
trans-Cinnamamide
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008033
Numéro CAS: 22031-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité