Chrome yellow ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sunchromine Yellow MD, Mordant Yellow 3
C0545-25G C0545-500G
TCIAC0545-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0545-25G TCIAC0545-500G
Chrome yellow ≥95.0% (par HPLC)
Chrome yellow
Formule: C₁₇H₁₂N₂O₆S
MW: 416,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021624
Numéro CAS: 6054-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 358.0 to 362.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (H2O, 358.0 to 362.0 nm)
Drying loss max. 8.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité