Sodium octanohydroxamate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Octanohydroxamic Acid Sodium Salt
C0557-1G C0557-25G
TCIAC0557-1GEA 44 EUR InStock
TCIAC0557-1G TCIAC0557-25G
Sodium octanohydroxamate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium octanohydroxamate hydrate
Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 181,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058968
Numéro CAS: 50292-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 7.0 to 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité