β-Carotene ≥97.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0560-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC0560-5G TCIAC0560-1G
β-Carotene ≥97.0% (par UV/Vis)
beta-Carotene
Formule: C₄₀H₅₆
MW: 536,89 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001556
Numéro CAS: 7235-40-7
EINECS: 230-636-6
Merck Index: 14,01853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (UV-vis method) 97.0 to 103.0 %
abs-ratio (a/b) min. 1.00 (E362/E340)
abs-ratio (2a/2b) min. 15.00 (E455x10/E340)
abs-ratio (3a/3b) 1.30 to 1.50 (E455/E434)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité