N-Cbz-L-asparagine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-Asn-OH, Nalpha-Cbz-L-asparagine
C0573-1G C0573-10G
TCIAC0573-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0573-1G TCIAC0573-10G
N-Cbz-L-asparagine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Cbz-L-asparagine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₅
MW: 266,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008035
Numéro CAS: 2304-96-3
EINECS: 218-969-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.8 to +6.8 deg (C=1.6, AcOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité