N-Carbobenzoxy-L-glutamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C0574-25G C0574-5G
TCIAC0574-25GEA 118 EUR InStock
TCIAC0574-25G TCIAC0574-5G
N-Carbobenzoxy-L-glutamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-L-glutamine
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00008043
Numéro CAS: 2650-64-8
EINECS: 220-173-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.5 to -8.5 deg (C=2, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité