N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulphenamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulphenamide, N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide, Thiohexam
C0576-25G C0576-500G
TCIAC0576-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0576-25G TCIAC0576-500G
N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulphenamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulphenamide
Formule: C₁₃H₁₆N₂S₂
MW: 264,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022872
Numéro CAS: 95-33-0
EINECS: 202-411-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=615763ded08ded6decf46fdb4c101a685c72655a&vid=615763ded08ded6decf46fdb4c101a685c72655a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité