Chloroforme-D1 stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
Stabilization: Stabilised with silver
C0583-10G C0583-100G
TCIAC0583-10GEA 33 EUR InStock
TCIAC0583-10G TCIAC0583-100G
Chloroforme-D1 stabilisé
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.6 atom%D
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité