Casein sodium salt (from milk)
Fournisseur: TCI
C0594-500G C0594-25G
TCIAC0594-500GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC0594-500G TCIAC0594-25G
Casein sodium salt (from milk)
Protéines et Peptides
  • Total nitrogen: 14,5 to 15,8% (after drying)
  • Drying loss: Max. 12,0%
  • Ignition residue (Sulphate): Max. 6,0%
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité