Carboxyméthylcellulose, sel de sodium n=∼1,050
Fournisseur: TCI
C0603-25G C0603-500G
TCIAC0603-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0603-25G TCIAC0603-500G
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium n=∼1,050
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Merck Index: 14,01829
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Content (Na,Drying substance) 6.0 to 8.5 %
Etherification value (as Drying substance) 0.5 to 0.8
Drying loss max. 10.0 %
Viscosity 900 to 1400 mPa-s (1 %, H2O, 25 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité