Isopropyl carbamate ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Carbamic Acid Isopropyl Ester
C0614-25G C0614-250G
TCIAC0614-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC0614-25G TCIAC0614-250G
Isopropyl carbamate ≥98.0% (par GC, azote total)
Isopropyl carbamate
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Numéro MDL: MFCD00025463
Numéro CAS: 1746-77-6
EINECS: 217-127-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité