Vinyl chloroacetate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0627-25G C0627-500G
TCIAC0627-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0627-25G TCIAC0627-500G
Vinyl chloroacetate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Vinyl chloroacetate
Formule: C₄H₅ClO₂
MW: 120,53 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00045275
Numéro CAS: 2549-51-1
EINECS: 219-834-3
ONU: 2589
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité