N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Cbz-L-aspartic Acid, N-Carbobenzyloxy-L-aspartic acid, Z-Asp-OH
C0629-25G C0629-5G
TCIAC0629-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC0629-25G TCIAC0629-5G
N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₆
MW: 267,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002719
Numéro CAS: 1152-61-0
EINECS: 214-568-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +10.0 deg (C=7, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité