N-Carbobenzoxy-DL-methionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cbz-DL-Met-OH, N-Cbz-DL-methionine, Z-DL-Met-OH
C0630-1G C0630-10G
TCIAC0630-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0630-1G TCIAC0630-10G
N-Carbobenzoxy-DL-methionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-DL-methionine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄S
MW: 283,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065123
Numéro CAS: 4434-61-1
EINECS: 224-640-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité