N-Carbobenzoxy-DL-valine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-DL-Val-OH, N-Cbz-DL-valine, N-Benzyloxycarbonyl-DL-valine
C0634-1G C0634-10G
TCIAC0634-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC0634-1G TCIAC0634-10G
N-Carbobenzoxy-DL-valine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-DL-valine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065127
Numéro CAS: 3588-63-4
EINECS: 222-727-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité