N-Cbz-L-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Carbobenzyloxy-L-serine, Z-Ser-OH, N-Cbz-L-serine
C0635-25G C0635-5G
TCIAC0635-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAC0635-25G TCIAC0635-5G
N-Cbz-L-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Cbz-L-serine
Formule: C₁₁H₁₃NO₅
MW: 239,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002662
Numéro CAS: 1145-80-8
EINECS: 214-546-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.6 to +6.6 deg (C=6, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité