N-Carbobenzoxy-β-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbobenzyloxy-beta-alanine
C0640-1G C0640-10G
TCIAC0640-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0640-1G TCIAC0640-10G
N-Carbobenzoxy-β-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-beta-alanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037292
Numéro CAS: 2304-94-1
EINECS: 218-967-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité