N-Carbobenzoxy-DL-leucine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-DL-leucine, Z-DL-Leu-OH
C0642-1G C0642-25G C0642-5G
TCIAC0642-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAC0642-1G TCIAC0642-25G TCIAC0642-5G
N-Carbobenzoxy-DL-leucine ≥98.0% (par HPLC)
N-Carbobenzoxy-DL-leucine
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065129
Numéro CAS: 3588-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to 5.0 deg (C=2, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité