Nɑ-Carbobenzoxy-DL-asparagine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nɑ-Cbz-DL-asparagine, Z-DL-Asn-OH, N-Benzyloxycarbonyl-DL-asparagine, Cbz-DL-Asn-OH, 4-Amino-2-(Cbz-amino)-4-oxobutyric Acid
C0661-1G C0661-10G
TCIAC0661-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0661-1G TCIAC0661-10G
Nɑ-Carbobenzoxy-DL-asparagine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-Carbobenzoxy-DL-asparagine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₅
MW: 266,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065101
Numéro CAS: 29880-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité