N-Carbobenzoxy-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-D-phenylalanine, Z-D-Phe-OH, ((Benzyloxy)carbonyl)-D-phenylalanine, Cbz-D-Phe-OH
C0662-1G C0662-5G
TCIAC0662-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0662-1G TCIAC0662-5G
N-Carbobenzoxy-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-D-phenylalanine
Formule: C₁₇H₁₇NO₄
MW: 299,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063151
Numéro CAS: 2448-45-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité