N-Carbobenzyloxy-D-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-D-Ala-OH, N-Cbz-D-alanine
C0664-1G C0664-25G C0664-5G
TCIAC0664-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0664-1G TCIAC0664-25G TCIAC0664-5G
N-Carbobenzyloxy-D-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzyloxy-D-alanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063126
Numéro CAS: 26607-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +20.0 deg (C=2, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité