Cholesterol butyrate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0668-25G C0668-500G
TCIAC0668-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC0668-25G TCIAC0668-500G
Cholesterol butyrate ≥95.0% (par GC)
Cholesterol butyrate
Formule: C₃₁H₅₂O₂
Numéro MDL: MFCD00021144
Numéro CAS: 521-13-1
EINECS: 208-304-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=2, THF)
Solubility in THF very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité