Cholesteryl myristate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Myristic acid Cholesterol ester, Cholesterol Myristate
C0675-10G C0675-25G
TCIAC0675-10GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC0675-10G TCIAC0675-25G
Cholesteryl myristate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cholesteryl myristate
Formule: C₄₁H₇₂O₂
MW: 597,025 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014256
Numéro CAS: 1989-52-2
EINECS: 217-867-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=2,chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité