Cholesterol propionate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionic Acid Cholesterol Ester
C0676-10G C0676-25G
TCIAC0676-10GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC0676-10G TCIAC0676-25G
Cholesterol propionate ≥95.0% (par GC)
Cholesterol propionate
Formule: C₃₀H₅₀O₂
MW: 442,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021143
Numéro CAS: 633-31-8
EINECS: 211-191-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Mesomorphic range 92.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -42.0 deg (C=2, CHCl3)
Solubility in Chloroform very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité