(R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)succinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cbz-D-Asp-OH, Z-D-Asp-OH, N-Cbz-D-aspartic Acid, N-Benzyloxycarbonyl-D-aspartic acid
C0689-1G C0689-5G
TCIAC0689-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0689-1G TCIAC0689-5G
(R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)succinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)succinic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₆
MW: 267,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063182
Numéro CAS: 78663-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=7, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité