Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloroacrylonitrile ≥99.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

C0701-25ML C0701-500ML
TCIAC0701-25MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAC0701-25ML TCIAC0701-500ML
2-Chloroacrylonitrile ≥99.0% (par GC) stabilisé
2-Chloroacrylonitrile


Formule: C₃H₂ClN
MW: 87,506 g/mol
Point d'éclair: 8°C
Numéro MDL: MFCD00001858
Numéro CAS: 920-37-6
EINECS: 213-055-2
ONU: 3273
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité