(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0734-25GEA 142 EUR InStock
TCIAC0734-25G TCIAC0734-100G
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₆
MW: 281,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002801
Numéro CAS: 1155-62-0
EINECS: 214-584-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -8.0 deg (C=8, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité