Nε-carbobenzoxy-Nɑ-tosyl-L-lysine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nepsilon-Cbz-Nalpha-tosyl-L-lysine, Tos-Lys(Z)-OH
C0735-1G C0735-5G
TCIAC0735-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC0735-1G TCIAC0735-5G
Nε-carbobenzoxy-Nɑ-tosyl-L-lysine ≥98.0% (par HPLC)
Nepsilon-carbobenzoxy-Nalpha-tosyl-L-lysine
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₆S
MW: 434,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059201
Numéro CAS: 34235-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité