N-Carbobenzoxy-L-methionine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Carbobenzyloxy-L-methionine, Z-Met-OH, N-Cbz-L-methionine, Cbz-Met-OH
C0737-25G C0737-5G
TCIAC0737-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC0737-25G TCIAC0737-5G
N-Carbobenzoxy-L-methionine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-L-methionine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄S
MW: 283,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065124
Numéro CAS: 1152-62-1
EINECS: 214-570-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -27.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité