N-Carbobenzoxy-L-leucine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0739-25G C0739-5G
TCIAC0739-25GEA 173 EUR InStock
TCIAC0739-25G TCIAC0739-5G
N-Carbobenzoxy-L-leucine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-L-leucine
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026494
Numéro CAS: 2018-66-8
EINECS: 217-960-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité