N-Carbobenzoxy-DL-norvaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-DL-Nva-OH, N-Benzyloxycarbonyl-DL-norvaline, N-Cbz-DL-norvaline
C0752-25G C0752-5G
TCIAC0752-25GEA 165 EUR InStock
TCIAC0752-25G TCIAC0752-5G
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020434
Numéro CAS: 21691-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité