(2E)-3-Phényl-1-(2-thiényl)-2-propén-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Styryl 2-Thienyl Ketone, 3-Phenyl-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one, 3-Phenyl-1-(2-thienyl)-2-propen-1-one
C0755-1G C0755-5G
TCIAC0755-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC0755-1G TCIAC0755-5G
(2E)-3-Phényl-1-(2-thiényl)-2-propén-1-one ≥98.0% (par GC)
(2E)-3-Phényl-1-(2-thiényl)-2-propén-1-one
Formule: C₁₃H₁₀OS
MW: 214,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059742
Numéro CAS: 3988-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 81.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité