Chloromethylstyrene (m and p mixture) ≥88.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chloromethylstyrene, Vinylbenzyl Chloride (m and p mixture)
Stabilization: Stabilised with TBC + ONP + o-nitrocresol
C0767-25G C0767-500G
TCIAC0767-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0767-25G TCIAC0767-500G
Chloromethylstyrene (m and p mixture) ≥88.0% (par GC) stabilisé
Chloromethylstyrene (m and p mixture)
Formule: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00051362
Numéro CAS: 57458-41-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité