Methyl-3-cyanopropionate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 3-Cyanopropionate, 3-Cyanopropionic Acid Methyl Ester
C0792-25ML C0792-5ML
TCIAC0792-25MLEA 484 EUR InStock
TCIAC0792-25ML TCIAC0792-5ML
Methyl-3-cyanopropionate ≥99.0% (par GC)
Methyl-3-cyanopropionate
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Numéro MDL: MFCD00058965
Numéro CAS: 4107-62-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité