β-Caryophyllene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0796-25ML C0796-500ML C0796-100ML
TCIAC0796-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAC0796-25ML TCIAC0796-500ML TCIAC0796-100ML
β-Caryophyllene ≥90.0% (par GC)
β-Caryophyllene
Formule: C₁₅H₂₄
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00075925
Numéro CAS: 87-44-5
EINECS: 201-746-1
Merck Index: 14,01875
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -12.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité