Chelidamic acid monohydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid monohydrate
C0821-25G C0821-5G
TCIAC0821-25GEA 190 EUR InStock
TCIAC0821-25G TCIAC0821-5G
Chelidamic acid monohydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chelidamic acid monohydrate
Formule: C₇H₅NO₅·H₂O
MW: 201,134 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066478
Numéro CAS: 199926-39-1
EINECS: 205-335-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ce8b397465fecddb34860d42d99b02e7256d56&vid=f7fac9c5b77646a692e54a63a88d1d1a82f885b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité