4-Cyano-1-cyclohexene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydrobenzonitrile, 3-Cyclohexene-1-carbonitrile
C0837-25ML C0837-5ML
TCIAC0837-25MLEA 217 EUR InStock
TCIAC0837-25ML TCIAC0837-5ML
4-Cyano-1-cyclohexene ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-1-cyclohexene
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00013778
Numéro CAS: 100-45-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb891c96ffb2be7349b425bda1e7c3d91ae6b0a&vid=3eb891c96ffb2be7349b425bda1e7c3d91ae6b0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité