4-Chlorobenzoyl-L-tryptophan calcium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C0849-25G C0849-5G
TCIAC0849-25GEA 278 EUR InStock
TCIAC0849-25G TCIAC0849-5G
4-Chlorobenzoyl-L-tryptophan calcium salt ≥98.0% (par HPLC)
4-Chlorobenzoyl-L-tryptophan calcium salt
Formule: C₁₈H₁₅ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00036700
Numéro CAS: 56116-62-2
EINECS: 260-001-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (after drying)
Solubility in Methanol almost transparency
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité