Phenyl-3-chloropropionate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl 3-chloropropanoate, 3-Chloropropionic Acid Phenyl Ester
C0850-25ML C0850-500ML
TCIAC0850-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAC0850-25ML TCIAC0850-500ML
Phenyl-3-chloropropionate ≥95.0% (par GC)
Phenyl-3-chloropropionate
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00045298
Numéro CAS: 24552-27-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité