1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0856-25G C0856-5G
TCIAC0856-25GEA 128 EUR InStock
TCIAC0856-25G TCIAC0856-5G
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid
Formule: C₉H₁₀O₈
Numéro MDL: MFCD00001377
Numéro CAS: 3724-52-5
EINECS: 223-074-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité